00670590
Thymol
primary reference standard
Sinónimos:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
presión de vapor
1 mmHg ( 64 °C)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)