0065-FP
3`-suLea-C3-PAA-fluo
Seleccione un Tamaño
915,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
915,00 €
Productos recomendados
carrier
PAA carrier
Etiqueta
FITC labeled
Línea del producto
FP-Series
Ensayo
95% (H-NMR)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~20,000 Da
fabricante / nombre comercial
GlycoNZ
Extensión del etiquetado
1% Biotin per 20 mole % Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
técnicas
flow cytometry: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
These glycoconjugate probes are designed to reveal lectins, including selectins, directly on cell membranes, organelles, and in cytoplasm. The low fluorescein content ensures that probe solubility in water is not affected, but still allows reliable probe detection. The affinity of the probes is 102 to 105 times higher than that of corresponding free sugars.
PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. Used as a molecular weight carrier, PAA demonstrates an absence of non-specific interaction with cells, and is stable to chemical and proteolytic action.
Aplicación
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)