Merck
00301
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
180.29
Beilstein:
1776172
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.510
densidad
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
Clave InChI
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)