Documentos clave
40-0105
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 10.01 (25 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
disponibilidad
available only in Japan
pH
10.01 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
15-25°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)