C-39365
Skeletal Muscle Cell Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinónimos:
Recommended with C-23260
About This Item
Productos recomendados
formulario
aqueous solution
envase
pkg of 1 vial
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-23260
Aplicación
Componentes
Calidad
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Rutina de subcultivo
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Artículos
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.