Merck
28-4380
Sigma-Aldrich
Sodium tartrate dibasic dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
230.08
Beilstein:
6121732
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
JIS special grade
Análisis
≥99.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Clave InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable