27-0520
Rongalit® dihydrate
CP
Sinónimos:
Sodium hydroxymethanesulfinate hydrate, Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt, Rongalit®, Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
disponibilidad
available only in Japan
mp
~120 °C (dec.)
cadena SMILES
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1