Merck
F16001
Sigma-Aldrich
Formamidinesulfinic acid
≥98%
Sinónimos:
Aminoiminomethanesulfinic acid, Thiourea dioxide
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)SO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
108.12
Beilstein:
506653
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥98%
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
mp
124-127 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=N)S(O)=O
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
Clave InChI
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Convenient reagent for the reduction of ketones to secondary alcohols.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Lungs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Preparation of technetium-99m glucoheptonate utilizing formamidine sulfinic acid.
J R Scott et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 7(1), 71-73 (1980-01-01)
The use of formamidine sulphinic acid in the preparation of 99mTc-labelled radiopharmaceuticals--a cautionary note.
J Baldas et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 8(1), 110-111 (1981-01-01)
J Baldas et al.
European journal of nuclear medicine, 7(4), 187-189 (1982-01-01)
The use of formamidine sulphinic acid as a reducing agent in the presence of technetium-99-pertechnetate and diethyldithiocarbamate ligand has been shown to yield a complex containing a Tc = CO bond. The carbon monoxide present in this complex originates from