Merck
24-5650
Sigma-Aldrich
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt, Dipotassium tartrate hemihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
Beilstein:
6121656
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
JIS special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 235.3 g/L)
cadena SMILES
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
Clave InChI
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)