Documentos clave
24-5630
Sigma-Aldrich
Potassium sulfide
Potassium sulfide
CP
Sinónimos:
Dipotassium monosulfide, Dipotassium sulfide, Potassium monosulfide
About This Item
Fórmula lineal:
K2S
Peso molecular:
110.26
Código UNSPSC:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
CP
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 福岡
    • Reseña 1
    • Votos 4
    1 de 5 estrellas.
    K2Sはほぼ含まれていません
    標記の通りK2Sだと思い購入しましたが、他硫化物が実情です。
    カスタマーサービス連絡すると、純度の表記がないので嘘ではない、とのことでした。
    注意喚起の意味も込めて、ここにレビューを残しておきます。
    Traducir con Google
    ¿Le ha resultado útil?
    1. Respuesta de Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.