Merck
21-0930
Sigma-Aldrich
Nessler′s reagent
Sinónimos:
Dipotassium tetraiodomercurate(II) in dilute sodium hydroxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2HgI4
Número de CAS:
Peso molecular:
786.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: mercury
disponibilidad
available only in Japan
densidad
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
Clave InChI
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Idoneidad
for determination of ammonium salts
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Claudia Dragonetti et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(26), 9703-9711 (2019-04-11)
Two new heteroleptic copper(i) sensitizers bearing 6,6'-dimethyl-2,2'-bipyridine-4,4'-dibenzoic acid, to anchor the dye on the titania surface, and a π-delocalized 2-(R-phenyl)-1H-phenanthro[9,10-d]imidazole (R = NPh2 or O-hexyl) ancillary ligand were prepared and well characterized. Their performance as dyes in DSSCs is quite
Haruka Takeuchi et al.
International journal of environmental research and public health, 15(9) (2018-09-13)
This study investigated the removal characteristics of N-Nitrosamines and their precursors at three pilot-scale water reclamation plants. These plants applies different integrated membrane systems: (1) microfiltration (MF)/nanofiltration (NF)/reverse osmosis (RO) membrane; (2) sand filtration/three-stage RO; and (3) ultrafiltration (UF)/NF and
S J Lambert et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 55(Pt 5), 1048-1051 (1999-04-27)
Intact histone octamers, produced by a new method quickly and in bulk, were crystallized in KCl/phosphate, and the X-ray data were analysed to 2.15 A, confirming a P65 space group. This environment preserves the high-resolution structure of the octamers and
Oleg A Varzatskii et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(48), 17934-17948 (2014-07-25)
Iron(II) dibromo- and diiodoclathrochelates undergo copper(I)-promoted reductive homocoupling in HMPA at 70-80 °C leading to C-C conjugated dibromo- and diiodo-bis-clathrochelates in high yields. Under the same conditions, their dichloroclathrochelate analog does not undergo the same homocoupling reaction, so the target
Mehrnoosh Shirangi et al.
Pharmaceutical research, 32(9), 3044-3054 (2015-04-03)
Polyesters with hydrophilic domains, i.e., poly(D,L-lactic-co-glycolic-co-hydroxymethyl glycolic acid) (PLGHMGA) and a multiblock copolymer of poly(ε-caprolactone)-PEG-poly(ε-caprolactone) and poly(L-lactide) ((PC-PEG-PC)-(PL)) are expected to cause less acylation of encapsulated peptides than fully hydrophobic matrices. Our purpose is to assess the extent and sites