Documentos
1.09011
Supelco
Nessler′s reagent A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Sinónimos:
Potassium mercury(II) iodide solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NB.21
Nivel de calidad
formulario
liquid
analitos específicos
nitrogen
técnicas
photometry: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
densidad
1.25 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Nota de análisis
Application testconforms
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)