19-0700
Malonic acid
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Propanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Análisis
≥99.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 1,390 g/L at 22 °C
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Clave InChI
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves