Documentos clave
13-2295
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine hydrochloride solution
10 % (w/v), suitable for iron determination
Sinónimos:
Hydroxylammonium chloride solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352101
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
10 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
idoneidad
suitable for iron determination
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1