13-1750
Hydrochloric acid
0.02 M
Sinónimos:
Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Productos recomendados
product name
Ácido clorhídrico solution, 0.02 M
presión de vapor
190 mmHg ( 25 °C)
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
0.02 M
1/50 N
bp
100 °C (lit.)
densidad
1 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable