1.10165
Ácido clorhídrico
1 M, EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Seleccione un Tamaño
64,00 €
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
64,00 €
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025Detalles
Productos recomendados
densidad de vapor
1.3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
concentración
1 M
residuo de evap.
≤100 ppm
residuo de ign.
≤80 ppm
pH
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
1.18 g/L at 20 °C
trazas de anión
chlorine and bromine (as Cl-): ≤1
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤10 ppm
trazas de catión
As: ≤0.1 ppm (Arsenic)
Hg: ≤0.004 ppm (Mercury)
Pb: ≤0.5 ppm (Heavy metals)
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.