05-0810
Calcium L-lactate pentahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinónimos:
L-Lactic acid calcium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Análisis
≥97.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
Clave InChI
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable