Saltar a
L2000
Calcium L-lactate hydrate
~90%
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid hemicalcium salt, L-Lactic acid hemicalcium salt, Sarcolactic acid hemicalcium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Fecha estimada de envío07 de septiembre de 2026desdeSchnelldorf Distribution
38,60 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
218.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-953-3
Beilstein/REAXYS Number:
4923285
MDL number:
Assay:
~90%
38,60 €
Fecha estimada de envío07 de septiembre de 2026Detalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~90%
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI key
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
Application
Calcium L-lactate hydrate has been used as a sole carbon and energy source, to study the sulfate reduction ability of Desulfovibrio desulfuricans under different conditions.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L438821185L7022
description
~90%
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
description
~98%
assay
~90%
assay
≥85%
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-lactate hydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)