Merck
03-0460
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate trihydrate
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(ClO4)2 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
390.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
JIS special grade
Análisis
≥98.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
O.O.O.[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.3H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;/h;2*(H,2,3,4,5);3*1H2/q+2;;;;;/p-2
Clave InChI
NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges