497355
Calcium hydride
powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium dihydride
Seleccione un Tamaño
275,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
275,00 €
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
816 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Clave InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- fabrication of hydrogen storage systems for fuel cell applications[3][4]
- synthesis of porous aromatic frameworks (PAFs) for adsorption of organic pollutants[5]
- formation of high temperature superconductors[6]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids