1.01738
Barium perchlorate
anhydrous for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Barium perchlorate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Análisis
≥97.0% (complexometric)
formulario
solid
impurezas
≤0.2% Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates)
≤4% Water
pH
5.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
505 °C
solubilidad
1985 g/L
densidad
2.74 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1300 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
trazas de catión
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Clave InChI
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 4.0 %
Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates): ≤ 0.20 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup