11966006001
Roche
TUNEL Dilution Buffer
pH 7.2-7.4 (20 °C), suitable for detection, pkg of 2 × 10 mL
Sinónimos:
TUNEL, transferase dUTP nick end labeling
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 2 × 10 mL
fabricante / nombre comercial
Roche
pH
7.2-7.4 (20 °C)
aplicaciones
detection
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- to dilute terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) enzyme (TdT) in preparing TUNEL reaction mixture for TUNEL critical commercial assays[1]
- to quantify apoptosis in rat kidney[2]
- to dilute the terminal deoxynucleotidyl transferase enzyme solution to identify DNA fragmentation in oligodendrocytes in vitro[3]
- for TUNEL assays[4]
Nota de preparación
The following concentrations should be taken as a guideline:
- ELISA: 100 mU/ml
- Western blot: 100mU/ml
Storage conditions (working solution): Dilutions of TdT should be prepared immediately before use and should not be stored.
Keep TUNEL reaction mixture on ice until use.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?