Merck
10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
Sinónimos:
PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
lyophilized
mol peso
660 kDa
envase
pkg of 5 U
fabricante / nombre comercial
Roche
cociente de absorbancia
A290/260 nm 0.13-0.17
A280/260 nm 0.48-0.52
A250/260 nm 0.78-0.82
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Descripción general
Poly (A) x (dT)15 is used as a template of reverse transcriptases and, for example, can be applied to test the activity of reverse transriptases.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
Aplicación
Poly(A) x (dT)15 is used as a primer for Reverse Transcriptase.
Calidad
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Secuencia
Chain Length approx. 1,000 bp
Definición de unidad
1 A260 unit equals 50 μg
Otras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)