Documentos clave
ZLXLCLPAK
Milli-Q
Herramienta de regeneración RO
For use with Milli-Q® CLX/HX/HR/HXSD 7000 series water purification systems
Seleccione un Tamaño
1 EA
629,00 €
629,00 €
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
629,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
629,00 €
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
La herramienta de regeneración RO es un accesorio de purificación de agua que se utiliza con sistemas de agua de gran volumen con condiciones deficientes de suministro de agua que requieren un mantenimiento añadido de la membrana de ósmosis inversa (RO).
Aplicación
Para sistemas de gran volumen de agua que requieren un mantenimiento añadido de la membrana de RO con malas condiciones de suministro de agua.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany