Documentos clave
ZLXL000PR
Milli-Q
Regulador de presión del agua de alimentación
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
Sinónimos:
Regulador de presión de alimentación XL 0-25 bar
Seleccione un Tamaño
1 EA
378,00 €
378,00 €
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
378,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
378,00 €
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
Descripción general
Este regulador de la presión del agua de alimentación ajusta la presión del agua de entrada antes del sistema de purificación de agua para regular la presión en función de los requisitos del sistema.
Aplicación
Para sistemas de purificación de agua de gran volumen.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany