Documentos clave
ZLXLALCAB
Milli-Q
Cable del relé de alarma
For use with Milli-Q® high-flow water purification systems
Sinónimos:
Cable de alarma 2x 24 vcc 4 w, 2x 4-20 mA
Seleccione un Tamaño
1 EA
207,00 €
207,00 €
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
207,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
207,00 €
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
Esta salida de alarma permite la supervisión remota de las alertas y las alarmas a través de un dispositivo externo o a través de la función de servicio remoto MyMilli-Q.
Aplicación
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® CLX/HX/ HXSD/HR
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany