Documentos clave
YY3009053
Millipore
O-rings, 90 mm filter housing, PTFE
Seleccione un Tamaño
4 EA
177,00 €
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
177,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
NACRES:
NB.24
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE O-ring
Nivel de calidad
compatibilidad
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
The Stainless steel filter holders are designed to ultraclean or sterilize liquids or gases by pressure filtration. PTFE-faced support screens permit autoclaving with membranes in place.
YY3009000 Filter Holder, 90 mm, stainless steel
Replacement Parts
XX2504705 Hose Adapter, 1/4 in. NPTM to 3/8 in. I.D.
XX4204708 Vent/Relief Valve
YY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFE
YY3009054 Support Screen, PTFE-coated
YY2209058 Underdrain Support, 90 mm
YY2209059 Support Legs