Documentos clave
WBULS0500
Millipore
Sustrato HRP Immobilon ECL Ultra Western
Western blotting, HRP
Sinónimos:
chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Seleccione un Tamaño
500 ML
824,00 €
824,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
824,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.32
824,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
técnicas
western blot: suitable
método de detección
chemiluminescent
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El sustrato peroxidasa de rábano (HRP) Immobilon® ECL Ultra Western es un reactivo ultra sensible con una larga duración de la señal que permite la detección de anticuerpos marcados con peroxidasa de rábano picante (HRP) en transferencias Western. La intensa señal creada permite una detección sensible en el intervalo medio a bajo de femtogramos mediante películas de rayos X o sistemas de obtención de imágenes digitales.
Aplicación
El sustrato Immobilon® ECL Ultra es compatible con membranas de transferencia de PVDF y nitrocelulosa, así como con tampones y reactivos de bloqueo de uso común.
Suficiente para 5000 cm
Inmunoeletrotransferencia (Western blotting), HRP
Componentes
Disolución A- 250 ml
Disolución B- 250 ml
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a 2–8 °C
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Visite la Librería de documentos
Artículos
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolos
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Preguntas
  1. What is the sensitivity level of this product?
    1 respuesta
    1. Please see the links below to review the 'Immobilon® ECL Ultra Western HRP Substrate User Guide' and the 'Immobilon® Forte Western HRP Substrate' datasheet. Both of these documents show comparative data regarding the sensitivity of this substrate. User Guide https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/151/492/wbuls0x00-ver1-0916.pdf Datasheet https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/174/618/20331986-rev0518.pdf
      ¿Le ha resultado útil?