TMS-001
EmbryoMax® MEM, Non Essential Amino Acids (100X)
The EmbryoMax MEM, Non Essential Amino Acids (100X) is available in a 100 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Sinónimos:
100X MEM Supplement, MEM Non-Essential Amino Acids, MEM for Embryos
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Categorías relacionadas
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Contenido relacionado
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.