Documentos
TB-10X2ML-U
Millipore
Anti-s (clone P3BER), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-s from the clone P3BER, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
P3BER, monoclonal
formulario
liquid
envase
pkg of 10 × 2 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
concentración
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6-8
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicación
For use by Tube technique
Vialled, Unlabeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2