Documentos clave
GVWP06225
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,22 μm
Durapore®, filter diam. 63.5 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Durapore .22um WH PL 63.5MM 25/PK
Seleccione un Tamaño
25 EA
126,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
126,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
plain filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
calidad
(MQ400)
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
Millipore
Parámetros
1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
Diámetro
63.5 mm
diám. del filtro
63.5 mm
membrana grosor
125 mm
índice de refracción
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm
70 %
Aplicación
Sterilizing filtration of biological solutions
Otras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2µm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminants, liquid filtration through membranes with 0.45µm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany