Saltar a
DVPP02500
Membrana de filtración de PVDF, tamaño de poro 0,65 μm
greener alternative
Alternativa más ecológica
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Durapore®, 0,65 µm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 filters
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
188,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.65 μm pore size, 70 % porosity
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: DVPP
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore adsorbe muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Clarificación mediante filtración de disoluciones biológicas
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
DVPP00010DVPP04700DVPP08250
description
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Durapore®, 1 ft × 10 ft, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 82 mm, hydrophilic
parameter
85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate, >6 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
9 L/min-cm2 air flow rate, >6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate, >6 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
diam.
25 mm
diam.
-
diam.
47 mm
diam.
-
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
material
white filter, plain filter, PVDF membrane
material
white filter, PVDF membrane, plain filter
material
white filter, plain filter, PVDF membrane
material
white filter, plain filter, PVDF membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
127-19-5
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)