Documentos clave
SYMBDTL03
Millipore
Steritest® Symbio Complete Drain Tray
For 3 canisters, ISL pump
Sinónimos:
Outlet
Seleccione un Tamaño
1 EA
2400,00 €
2400,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2400,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.13
2400,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Materiales
316L stainless steel (Drain Tray Support)
EPDM rubber seal
Agency
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
fabricante / nombre comercial
Steritest®
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio Pump
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Steritest® Symbio complete drain tray includes stainless steel canister holder, plastic fluid collector, and seal. This tray is designed for 3 canisters and the usage of ISL Pump. The Steritest® Symbio ISL Pump is optimized for convenient sterility testing inside isolators.
Aplicación
Steritest® Symbio complete drain tray is a Steritest® Symbio ISL Pump accessory for streamlining your workflow and increasing safety during sterility testing.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany