SYMBDTL01
Bandeja de drenaje completa Steritest® Symbio
For 2 canisters, ISL pump
Sinónimos:
Salida
About This Item
Productos recomendados
Materiales
316L stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio pump
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La bandeja de drenaje completa Steritest® Symbio consta de un porta-recipientes de acero inoxidable, un colector de líquido de plástico y una junta. Esta bandeja está diseñada para una bomba ISL de 2 recipientes. La bomba Steritest® Symbio ISL se ha optimizado para ensayos de esterilidad cómodos en el interior de los aisladores.
Aplicación
La bandeja de drenaje completa Steritest® Symbio es un accesorio de la bomba Steritest® Symbio ISL para agilizar el procedimiento de trabajo y aumentar la seguridad durante los ensayos de esterilidad.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany