Documentos clave
SYMBDSL01
Millipore
Steritest® Symbio drain tray support for 2 canisters, ISL pump
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinónimos:
Canister holder
Seleccione un Tamaño
1 EACH
671,00 €
671,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
671,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
671,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Materiales
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
envase
pkg of 24 units
fabricante / nombre comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio pump
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Steritest® Symbio drain tray support includes the stainless steel canister holder and quick connector. This tray is designed for 2 canisters ISL pump.
Aplicación
Accessories for Streamlining Your Workflow and Increasing Safety during sterility testing.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany