Documentos clave
ST1680
Sigma-Aldrich
Anti-FGFR2 Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
382,00 €
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
382,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G3, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FGFR2(2263)
Descripción general
Anti-FGFR2, mouse monoclonal, clone 1G3, recognizes the FDFR2 in human stomach carcinoma tissue. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry (paraffin sections).
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the FDFR2 protein.
Recognizes the FDFR2 protein in human stomach carcinoma tissue.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 621-724 human FGFR2, supllied as a GST fusion protein
Aplicación
ELISA (see comments)Immunoblotting (1-5 µg/ml)Paraffin Sections (5 µg/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Positive Control
Human stomach carcinoma tissue
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable