Documentos clave
14-467-M
Sigma-Aldrich
PDGFRα Protein, active, 50 µg
Active, recombinant human PDGFRα, residues 550-end, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
50 μG
579,00 €
250 μG
3630,00 €
579,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
579,00 €
250 μG
3630,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
579,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol peso
Mw 63.5 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... PDGFRA(5156)
Descripción general
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant human PDGFRα, residues 550-end, containing an N-terminal His6-tag
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: PDGFRα
Target Sub-Family: TK
Envase
Also available in 250μg size, please inquire for pricing and availability.
Calidad
Routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1) substrate peptide
Forma física
Ni2+/NTA-agarose
Almacenamiento y estabilidad
1 year at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable