SLGVX13TL
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,22 μm
Seleccione un Tamaño
338,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
338,00 €
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex™
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
técnicas
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
48 mm
Diámetro
13 mm
filtración área
0.8 cm2
volumen
10 mL
color
yellow
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm
entrada
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
punto de burbuja
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
- Los filtros de jeringa Millex™ con membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore® son ideales para la filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; filtración de muestras biológicas y disoluciones proteicas.
- Carcasa de polipropileno para pocos extraíbles
- Las membranas ofrecen una amplia compatibilidad química y una baja adsorción a proteínas para la máxima recuperación de las muestras
- Disponible con una salida de tubo ampliada que facilita la filtración dentro y fuera de las cubetas, viales automuestreadores de pequeño volumen y plaquitas de viales al eliminar los bloqueos de aire.
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenido relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.