SLCRM25NS
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex, PTFE hidrófila, no estéril, Filtro de jeringa Millex-LCR, Filtro de jeringa de PTFE de 0,45 μm.
Seleccione un Tamaño
228,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
228,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
descripción
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex™
Características
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
3.9 cm2
volumen
100 mL
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
• HPF Millex contiene dos membranas diferentes: un prefiltro de fibra de vidrio graduado (10,0 a 0,7 µm) para eliminar las partículas más grandes y una membrana de filtración de 0,20 o 0,45 µm para la filtración fina
• Rendimiento significativamente mayor que el de los filtros convencionales sin medios de prefiltración, en especial cuando se filtran disoluciones cargadas de partículas
•Para uso manual o automático
•Carcasa de polietileno con pocos extraíbles
Disponibles en 3 tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (-------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Número de referencia acabado en NZ (---------NZ): El envase de 200 viene premontado en 8 tubos con 25 unidades cada tubo.
Aplicaciones:
Pruebas de disolución de fármacos, preparación automática de muestras, clarificación de disoluciones con concentraciones elevadas de partículas
Especificaciones
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Artículos
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.