SF750300J
SUS Filter 5 Layer Mesh
pore size 75.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
SUS Filter 5Layered Mesh 75 μm Code 0 30 in.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
silicone seal
stainless steel
fabricante / nombre comercial
SUS Filter
disponibilidad
available only in Japan
Parámetros
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
tamaño de poro
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descripción general
Características y beneficios
Nota de preparación
Multiple Steam Sterilizable