Documentos
GEPP047
Millipore
47mm 25/pk 0.2 um Express SHF cut disks
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Línea del producto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
diám. del filtro
47 mm
matriz
Millipore Express® SHF
tamaño de poro
0.2 μm nominal pore size
Información legal
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany