SCR508
TAT-recombinasa Cre
TAT-CRE Recombinase is a recombinant cell-permeant fusion cre-recombinase protein consisting of TAT sequence, a nuclear localization sequence (NLS) and it is known to catalyze the site specific recombination event between two loxP DNA sites.
Sinónimos:
Integrase, Recombinase Cre, cre recombinase
Seleccione un Tamaño
766,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
766,00 €
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
>70% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
• Si los sitios LoxP se encuentran en diferentes cromosomas, la recombinasa Cre mediará una translocación cromosómica.
• Si los sitios LoxP están orientados en la dirección opuesta, la recombinasa Cre mediará una inversión del segmento floxado.
• Si los sitios LoxP están orientados en la misma dirección, la recombinasa Cre mediará la deleción del segmento floxado.
De esta manera, la ubicación de los sitios LoxP permite que los genes sean activados, reprimidos o intercambiados por otros genes.
TAT-recombinasa Cre de EMD Millipore es una proteína de fusión recombinante permeable a la célula que consiste en un péptido de translocación proteica básico derivado del VIH-TAT (TAT), una secuencia de localización nuclear (NLS), la proteína Cre y una etiqueta de histidina N-terminal (H6) para la purificación eficiente de la proteína de E. coli.
Se ha demostrado que la proteína TAT-recombinasa Cre de EMD Millipore escinde eficazmente los transgenes víricos STEMCCA de las células iPS humanas y de ratón.
Aplicación
Calidad
- Pureza: una sola banda de unos 41 kDa con una pureza proteica superior al 70 % en un gel SDS-PAGE
- Actividad funcional: interviene en la recombinación de alelos modificados en LoxP en una línea celular reportera HEK293T-Cre
- Niveles de endotoxina: menos de 1 UE/ug de proteína
Definición de unidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Artículos
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.