SCR012
PluriStem 129/S6 Murine ES cells
The PluriStem 129S6 Murine ES cell line is derived from the widely used 129/S6/SvEv strain of mice (at 3.5 days p.c.) & is intended for injection into black or albino host blastocysts.
Seleccione un Tamaño
1160,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1160,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
PluriSTEM®
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condiciones de envío
liquid nitrogen
Descripción general
Complete disease testing and karyotype data is available under Information Library tool bar, Tech Notes at SCR012 product specific page at http://www.chemicon.com/Product/ProductDataSheet.asp?ProductItem=SCR012.
STRAIN: 129/S6/SvEv
GENDER: Male
KARYOTYPE: 40XY
Descripción línea celular
Aplicación
Stem Cell Research
Envase
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Protocolos
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.