SCM106
Human OPC Spontaneous Differentiation Culture Media Kit
Seleccione un Tamaño
171,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
171,00 €
Productos recomendados
descripción
Neural Stem Cells
Nivel de calidad
tpo
for cell culture
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
Descripción general
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable