Documentos clave
SCM037
Sigma-Aldrich
FibroGRO® Xeno-Free Human Fibroblast Expansion Medium
Seleccione un Tamaño
100 ML
142,00 €
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
142,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
Millipore
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type epithelial cells
Condiciones de envío
dry ice
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable