Documentos clave
S7106
Sigma-Aldrich
ApopTag Equilibration Buffer
ApopTag Equilibration Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Seleccione un Tamaño
15 ML
238,00 €
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 ML
238,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
ApopTag
Chemicon®
técnicas
activity assay: suitable (apoptosis)
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
ApopTag Equilibration Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection. Qualified for use with Apoptag In Situ Apoptosis Detection Kits (Catalog #s: S7100, S7101, S7110, S7111, S7160 and S7165).
Materials Provided
Each bottle contains 15 ml of ApopTag Equilibration Buffer.
ApopTag is a registered trademark of Serologicals Company.
Aplicación
Instructions for Use
ApopTag Equilibration Buffer is ready for use at the "APPLY EQUILIBRATION BUFFER" step in The Complete ApopTag Manual.
Warnings and Precautions
ApopTag Equilibration Buffer contains potassium cacodylate (dimethylarsinic acid) as a buffer. This material is harmful if swallowed; avoid contact with skin and eyes (wear gloves, glasses); wash areas of contact immediately.
Almacenamiento y estabilidad
Recommended Storage -15°C to -25°C
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)