Documentos clave
RDHSTAND1
Milli-Q
Soporte para dispensador remoto
For Direct-Q® and Synergy® remote systems
Seleccione un Tamaño
1 EA
660,00 €
660,00 €
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
660,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
SB.51
660,00 €
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Descripción general
El versátil dispensador remoto, cuando se apoya en este soporte, se puede colocar en una mesa de trabajo a una distancia de hasta 2 m de la unidad de purificación de agua.
Aplicación
Para sistemas remotos Direct-Q® o Synergy®. Proporciona ayuda para colocar el dispensador remoto sobre una mesa de laboratorio.
Información legal
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany