Documentos clave
R03087
Sigma-Aldrich
Leishman Stain
Sinónimos:
Hematology Stain
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Número índice de la CE:
200-659-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
temperatura de transición
flash point 11.1 °C
λmáx.
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining blood smears to differentiate blood corpuscles, malarial parasites, trypanosomers, etc. Can be used as an alternative to Giemsa.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
52.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11.1 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)