1.05387
Leishman′s eosin methylene blue solution modified
for microscopy
Seleccione un Tamaño
103,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
103,00 €
Productos recomendados
presión de vapor
128 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
455 °C (methanol)
lim. expl.
5.5-44 % (v/v) methanol()
DIV
for in vitro diagnostic use
bp
65 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 12 °C
densidad
0.79 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
20-25°C
Descripción general
A 500 mL bottle of Leishman′s eosin methylene blue solution are sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Aplicación
Nota de análisis
Erythrocytes:reddish
Nuclei:violet
Eosinophilic granules:brick-red
Neutrophilic granules:light violet
Lymphocyte cytoplasm:blue
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)