Documentos clave
QIA113
Sigma-Aldrich
Caspase-8 Detection Kit (FITC-IETD-FMK)
Seleccione un Tamaño
1 KIT
765,00 €
765,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
765,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.84
765,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
uso
sufficient for 100 tests
Nivel de calidad
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
técnicas
flow cytometry: suitable
entrada
sample type intact cells
fluorescencia
λex ~485 nm; λem ~535 nm
método de detección
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A fast, convenient, and sensitive method to measure caspase-8 in living cells. The fluorescent marker, FITC-IETD-FMK, is a labeled, cell-permeable, non-toxic inhibitor that binds irreversibly to activated caspase-8 in living cells. Caspase-8 can be detected by the measurement of fluorescence in a fluorescent microplate reader, flow cytometer, or by fluorescence microscopy.
Especificidad
A broad range of species
Componentes
Labeled Caspase-8 Inhibitor (FITC-IETD-FMK), Wash Buffer, Unlabeled Caspase Inhibitor (Z-VAD-FMK), and a user protocol.
Advertencia
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Especificaciones
Assay Time: 1.5 h
Almacenamiento y estabilidad
Upon arrival store the entire contents of the kit at -20°C.